Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NORRIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5119
PRSI5119EA 435 EUR InStock
PRSI5119
Anti-NORRIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Norrin Antibody: Norrie disease is an X-linked genetic disorder characterized by progressive atrophy of the eyes, mental disturbances and deafness. The gene responsible for this disease was initially identified through positional cloning. Norrin, the gene product, encodes a small secreted, cysteine-rich protein that is thought to act as a ligand for the Wnt-receptor/beta-catenin signal pathway despite having sequence homology with the Wnt family of proteins. Mice lacking this gene have abnormal blood vessel growth in the vitreous and a disorganized retina; transgenic ectopic expression of Norrin restores normal retinal vasculature. Recent evidence shows that Norrin can attenuate tPA and uPA-mediated death of transformed rat retinal ganglion cells (RGC-5) by activating the Wnt/beta-catenin pathway and regulating the phosphorylation of LRP-1, a cell surface receptor for tPA and uPA, suggesting the Norrin may function in vivo by regulating kinases which may alter the phosphorylation of LRP-1.

Type:
Antigen: NORRIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité