Human ZBED2 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5121P
PRSI5121PEA 122 EUR InStock
PRSI5121P
Human ZBED2 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ZBED2 peptide is used for blocking the activity of ZBED2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité