Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZBED3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5123
PRSI5123EA 415 EUR InStock
PRSI5123
Anti-ZBED3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZBED3 Antibody: Axin is a key modulator of the Wnt/beta-catenin pathway and acts as a scaffold protein in phosphorylating and degrading cytoplasmic beta-catenin. ZBED3, a member of the Zinc finger BED-type domain containing superfamily, has been recently identified as an Axin-interacting protein and has been suggested to modulate the Wnt/beta-catenin signaling pathway. RNA interference (RNAi) experiments targeting ZBED3 RNA attenuated Wnt-induced beta-catenin accumulation, lymphoid enhancer binding factor-1-dependent luciferase reporter activity, and Wnt gene expression.

Type:
Antigen: ZBED3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité