Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FTO Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5137
PRSI5137EA 435 EUR InStock
PRSI5137
Anti-FTO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FTO Antibody: Rising obesity rates are rapidly becoming a growing health concern in the developing world. The fat mass and obesity associated gene (FTO) is the first gene discovered to contribute to common forms of human obesity. FTO is a member of the non-heme dioxygenase superfamily, encoding a 2-oxoglutarate-dependent nucleic acid demethylase whose mRNA is widely expressed, especially in neurons of feeding-related nuclei of the brain. FTO mRNA in the arcuate nucleus in mice is up-regulated by feeding and down-regulated during fasting, although the opposite pattern has been observed in rats. At least four isoforms of FTO are known to exist.

Type:
Antigen: FTO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité