Human FTO peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5137P
PRSI5137PEA 122 EUR InStock
PRSI5137P
Human FTO peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
FTO peptide is used for blocking the activity of FTO antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité