Human MATN1 peptide (12 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5139P
PRSI5139PEA 122 EUR InStock
PRSI5139P
Human MATN1 peptide (12 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
MATN1 peptide is used for blocking the activity of MATN1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité