Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MATN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5141
PRSI5141EA 435 EUR InStock
PRSI5141
Anti-MATN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MATN3 Antibody: Matrilins (MATNs) are a family of non-collagenous extra-cellular matrix (ECM) proteins consisting of four known members that have been proposed to play key roles in modulating cellular phenotypes during chondrogenesis of mesenchymal stem cells (MSCs). MATN1 and MATN3 are expressed specifically in cartilage and are among the most up-regulated ECM proteins during chondrogenesis. MATN3 is composed of a single N-terminal von Willebrand Factor A (vWFA) domain followed by four epidermal growth factor (EGF) repeats and a coiled-coil domain whereas MATN1 is composed of two vWFA domains separated by one EGF-like domain. MATN1 or MATN3 may play a role in modulating chondrogenesis during the chondrocyte differentiation process. Mutations of this gene have been associated with variety of inherited chondrodysplasias. Recent studies show that aberrant expression and processing of MATN3 are hallmarks of conventional cartilaginous neoplasms.

Type:
Antigen: MATN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité