Human APP peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5143P
PRSI5143PEA 122 EUR InStock
PRSI5143P
Human APP peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
APP peptide is used for blocking the activity of APP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité