Human erbB-2 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5153P
PRSI5153PEA 122 EUR InStock
PRSI5153P
Human erbB-2 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
erbB-2 peptide is used for blocking the activity of RUNX1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité