E. coli beta-galactosidase peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5155P
PRSI5155PEA 122 EUR InStock
PRSI5155P
E. coli beta-galactosidase peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
beta-Galactosidase peptide is used for blocking the activity of b-galactosidase antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité