Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AP2M1 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5161
PRSI5161EA 435 EUR InStock
PRSI5161
Anti-AP2M1 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
AP2M1 Antibody: The heterotetrameric coat assembly protein complex, also known as the adaptor-related protein complex 2 (AP-2), belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The mu 1 subunit of the AP-2 complex (AP2M1) is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. AP2M1 has also been shown to associate with the HIV-1 protein Nef, suggesting that Nef may use AP-2 complex to enhance the rate of endocytosis of both CD4 and class I MHC. AP2M1 may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of cytotoxic T-lymphocyte associated (CTLA)-4 protein. At least two isoforms of AP2M1 are known to exist.

Type:
Antigen: AP2M1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité