Human LDL-R peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5163P
PRSI5163PEA 105 EUR InStock
PRSI5163P
Human LDL-R peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
LDL-R peptide is used for blocking the activity of LDL-R antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité