Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SH3BP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5167
PRSI5167EA 435 EUR InStock
PRSI5167
Anti-SH3BP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SH3BP4 Antibody: SH3BP4 was initially isolated as a novel cDNA using differential display analysis using cultured human corneal fibroblasts. The protein contains three Asn-Pro-Phe (NPF) motifs, an SH3 domain, a PXXP motif, a bipartite nuclear targeting signal, and a tyrosine phosphorylation site. SH3BP4 has been shown to interact with specific endocytic proteins such as clathrin, dynamin, and the transferrin receptor (TfR) and localizes to TfR-containing coated pits and vesicles. It is thought to be involved in cargo-specific control of clathrin-mediated endocytosis, specifically controlling the internalization of TfR. At least two isoforms of SH3BP4 are known to exist.

Type: Control
Antigen: SH3BP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité