Human RSPO1 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5171P
PRSI5171PEA 122 EUR InStock
PRSI5171P
Human RSPO1 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
RSPO1 peptide is used for blocking the activity of RSPO1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité