Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTER Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5173
PRSI5173EA 435 EUR InStock
PRSI5173
Anti-PTER Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PTER Antibody: PTER is a mammalian homolog to bacterial phosphotriesterases, enzymes that hydrolyze phosphotriester-containing organophosphate pesticides. It is expressed primarily in the proximal renal tubules and the gene has been localized in humans to chromosomal band 10p12 by in situ hybridization. PTER, in addition to FTO, MC4R, and NPC1 has recently been shown to be a new risk loci for early-onset and morbid adult obesity in European populations. At least two isoforms of PTER are known to exist.

Type:
Antigen: PTER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité