Human SCARB1 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5193P
PRSI5193PEA 122 EUR InStock
PRSI5193P
Human SCARB1 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
SCARB1 peptide is used for blocking the activity of SCARB1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité