Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MACC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5197
PRSI5197EA 435 EUR InStock
PRSI5197
Anti-MACC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MACC1 Antibody: Metastasis associated in colon cancer 1 (MACC1) is a key regulator of the hepatocyte growth factor (HGF)-HGF receptor (MET) pathway, which is involved in cellular growth, epithelial-mesenchymal transition, angiogenesis, cell motility, invasiveness, and metastasis. MACC1 protein consists of four domains: ZU5, SH3, and two C-terminal death domains (DD). Expression of MACC1 was found significantly upregulated in malignant tissues (colon cancer of all stages as well as liver and lung metastases) compared to normal tissues or adenomas. MACC1 represents an early and crucial prognostic indicator for colon cancer metastasis that is independent of age, sex, tumor infiltration, nodal status, and lymph vessel invasion. Besides its involvement in signal transduction with the MET receptor, MACC1 also links MET signaling and apoptosis. MACC1 may also be an important therapeutic target for colorectal cancer treatment. At least two isoforms of MACC1 are known to exist.

Type:
Antigen: MACC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité