Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MC4R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5199
PRSI5199EA 435 EUR InStock
PRSI5199
Anti-MC4R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MC4R Antibody: The melanocortin-4 receptor (MC4R) is a member of the superfamily of seven transmembrane G-protein coupled receptors that are involved in multiple signal transduction pathways including the cAMP and MAPK signaling pathways. It is thought that the melanocortin system modulates energy expenditure and insulin sensitivity; activation of the MC4R results in the inhibition of c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity and promotes insulin signaling. MC4R-null mice display maturity onset obesity characterized by hyperphagia, increased adiposity, hyperinsulinaemia and hyperleptinaemia, suggesting that like other obesity-linked genes such as FTO, PTER, and NPC1, MC4R is a potential candidate target for the treatment of obesity.

Type:
Antigen: MC4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité