Human RGS21 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5209P
PRSI5209PEA 122 EUR InStock
PRSI5209P
Human RGS21 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
RGS21 peptide is used for blocking the activity of RGS21 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité