Human Fibulin 3 peptide (19 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5213P
PRSI5213PEA 105 EUR InStock
PRSI5213P
Human Fibulin 3 peptide (19 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Fibulin 3 peptide is used for blocking the activity of Fibulin 3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité