Human KLHL15 Peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5223P
PRSI5223PEA 105 EUR InStock
PRSI5223P
Human KLHL15 Peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
KLHL15 peptide is used for blocking the activity of KLHL15 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité