Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THEM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5227
PRSI5227EA 435 EUR InStock
PRSI5227
Anti-THEM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
THEM4 Antibody: THEM4, also known as CTMP, binds specifically to the carboxy-terminal regulatory domain of PKB/Akt at the plasma membrane and acts as a negative regulator, reversing the phenotype of v-Akt-transformed cells. Hypermethylation of the THEM4 promoter and transcriptional downregulation of the gene has been reported in multiple glioblastomas, suggesting that epigenetic regulation of THEM4 may play a role in the progression of this cancer. Bioinformatic analysis, confirmed by in vitro testing, indicates that THEM4 is a broad-range, high activity acyl-CoA thioesterase. Recent reports have also indicated that TMEM4 is a mitochondrial protein whose overexpression is associated with an increase in mitochondrial membrane depolarization and caspase-3 and PARP cleavage, suggesting that THEM4 is involved in the apoptotic program.

Type:
Antigen: THEM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité