Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuraminidase Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5245
PRSI5245EA 435 EUR InStock
PRSI5245
Anti-Neuraminidase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
H1N1 Neuraminidase Antibody: Influenza A virus is a major public health threat, killing more than 30, 000 people per year in the USA. In early 2009, a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The virus spread quickly around the world and on June 11, 2009, the World Health Organization declared it a pandemic. Influenza A virus has one of sixteen possible Hemagglutinin (HA) surface proteins and one of nine possible Neuraminidase (NA) surface proteins. The Hemagglutinin protein facilitates viral attachment while Neuraminidase is involved in viral release. These proteins also elicit immune responses that prevent infection or independently reduce viral replication. The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any other: it is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 including human, swine, and avian influenza with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin. The distinct antigenic properties of the new swine influenza virus compared with seasonal influenza A (H1N1) virus suggest that human immunity against new swine influenza virus is limited, although the age distribution of reported cases suggests some degree of protection in older age groups.

Type:
Antigen: Neuraminidase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité