Seasonal H1N1 neuraminidase peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
5247P
PRSI5247PEA 122 EUR InStock
PRSI5247P
Seasonal H1N1 neuraminidase peptide
Protéines et Peptides
Seasonal H1N1 Neuraminidase peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect Seasonal Influenza A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité