Human HAAO peptide (17 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5251P
PRSI5251PEA 122 EUR InStock
PRSI5251P
Human HAAO peptide (17 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
HAAO peptide is used for blocking the activity of HAAO antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité