Human EphA10 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5253P
PRSI5253PEA 122 EUR InStock
PRSI5253P
Human EphA10 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
EphA10 peptide is used for blocking the activity of EphA10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité