Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYPL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5255
PRSI5255EA 435 EUR InStock
PRSI5255
Anti-SYPL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SYPL2 Antibody: SYPL2, also known as Mitsugumin 29, was initially identified as a transmembrane protein from the triad junction in skeletal muscle that had significant homology with members of the synaptophysin family. SYPL2 is thought to participate in the excitation-contraction coupling process of skeletal muscle as SYPL2-null mice showed reduced muscle contractile force and altered triad junction structure and increased susceptibility to fatigue of the skeletal muscle. SYPL2 plays a critical role in muscle Ca2+ signaling by regulating the process of store-operated Ca2+ entry and interacts with ryanodine receptor (RyR), thereby influencing intracellular Ca2+ homeostasis through changes in the RyR/Ca2+ release function. Co-expression of SYPL2 and RyR in cultured cells leads to apoptotic cell death resulting from the depletion of Ca2+ from the intracellular stores.

Type:
Antigen: SYPL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité