Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-THEM2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5257
PRSI5257EA 415 EUR InStock
PRSI5257
Anti-THEM2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
THEM2 Antibody: THEM2, also known as ACOT13, belongs to the hotdog-fold superfamily and possesses thioesterase activity, with greater activity observed with longer chain acyl-CoAs such as myristoyl- and palmitoyl-CoA. THEM2 is highly expressed in several tissues such as heart, kidney, liver and brain and has been shown to be co-localized with beta-tubulin on microtubules. THEM2 interacts with StarD, a protein that plays a key role in fatty acid metabolism, and the addition of StarD to THEM2 increased its catalytic activity, suggesting that THEM2 plays a significant role in the metabolism of fatty acids. At least two isoforms of THEM2 are known to exist.

Type:
Antigen: THEM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité