Human SCARA5 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5259P
PRSI5259PEA 122 EUR InStock
PRSI5259P
Human SCARA5 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SCARA5 peptide is used for blocking the activity of SCARA5 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité