Human CIP75 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5267P
PRSI5267PEA 122 EUR InStock
PRSI5267P
Human CIP75 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CIP75 peptide is used for blocking the activity of CIP75 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité