Human PALB2 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5275P
PRSI5275PEA 122 EUR InStock
PRSI5275P
Human PALB2 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PALB2 peptide is used for blocking the activity of PALB2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité