Human GALNT10 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5279P
PRSI5279PEA 122 EUR InStock
PRSI5279P
Human GALNT10 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
GALNT10 peptide is used for blocking the activity of GALNT10 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité