Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALNT10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5281
PRSI5281EA 435 EUR InStock
PRSI5281
Anti-GALNT10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GALNT10 Antibody: Protein glycosylation is an important biological process that is carried out by a large family of glycosyltransferases that catalyze the synthesis of oligosaccharides and glycoconjugates. Polypeptide GalNAc transferases initiate the synthesis of mucin-type oligosaccharides by transferring GalNAc from UDP-GalNAc to the hydroxyl group of either a serine or threonine residue on the polypeptide acceptor. Polypeptide galactoaminyltransferase 10 (GALNT10) belongs to the polypeptide N-acetylgalactosaminyl-transferase (pp-GalNAc-T) protein family. Following expression in insect cells, recombinant GALNT10 showed significant GalNAcT activity toward mucin-derived peptides, and it utilized both non-glycosylated and glycosylated peptide substrates. GALNT10 mRNA is highly expressed in several distinct hypothalamic, thalamic, and amygdaloid nuclei in mouse brain. At least four isoforms of GALNT10 are known to exist.

Type:
Antigen: GALNT10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité