Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCAMP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5289
PRSI5289EA 435 EUR InStock
PRSI5289
Anti-SCAMP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SCAMP4 Antibody: Secretory carrier membrane proteins (SCAMPs) are integral membrane proteins seen in secretory and endocytic carriers that are thought to play roles in membrane trafficking. One member of this family, SCAMP4, lacks the putative calcium binding and leucine zipper structures as well as the protein-protein interacting NPF domains common to most SCAMP family members. In rats, SCAMP4 mRNA is repressed by progesterone in brain regions associated with female sexual behavior. At least three isoforms of SCAMP4 are known to exist. This SCAMP4 antibody is predicted to not cross-react with any other member of the secretory carrier membrane protein family.

Type:
Antigen: SCAMP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité