Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRGC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5295
PRSI5295EA 435 EUR InStock
PRSI5295
Anti-IRGC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IRGC Antibody: Immunity-related GTPases (IRG) (also known as p47 GTPases) are a family of GTPase proteins found in vertebrates, which play critical roles in mediating innate resistance to intracellular pathogens. IRG genes have been found in a number of mammals and lower species including mice, rats, zebrafish and humans. Most of the mouse genes contain interferon-stimulated response elements which mediate transcriptional activation by IFNs. In humans, only two IRG genes have been found: human IRGC encodes a full-length IRG protein that, like the mouse homologue, is constitutively expressed in testis, while human IRGM encodes a considerably truncated protein that is constitutively expressed in cultured cells including some macrophage cell lines. As the two human genes IRGC and IRGM are not subject to IFN control, it has been suggested that the host resistance mechanism supported by IRG proteins in the mouse is lacking in humans.

Type:
Antigen: IRGC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité