Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNIP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5303
PRSI5303EA 435 EUR InStock
PRSI5303
Anti-TNIP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ABIN3 Antibody: The nuclear factor NF-kappa B plays key roles in development and immunity. ABIN3 (A20-binding inhibitor of NF-kappa B activation 3), also known as TNFAIP3-interacting protein 3 (TNIP3), is a novel negative feedback regulator of LPS-induced NF-kappa B activation. ABIN3 is a 39 kDa protein that negatively regulates NF-kappa B activation in response to TNF and LPS. ABIN3 is highly expressed in brain, thymus, lymph node, lung and fetal liver, with low expression in kidney, bone marrow. Through its interaction with A20, ABIN3 interferes with TRAF2-mediated transactivation signals and NF-kappa B inhibition is mediated by the ABIN-homology domain 2. ABIN3 has been found to be induced by Listeria infection and can be slightly downregulated by dexamethasone. Enhanced expression of ABIN3 in monocytes is associated with sepsis. Thus, ABIN3 is an IL-10-induced gene product capable of attenuating NF-kappa B in human macrophages yet is inoperative in mice and represents a basis for species-specific differences in IL-10 actions. At least four isoforms of ABIN3 are known to exist.

Type:
Antigen: TNIP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité