Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TWA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5305
PRSI5305EA 435 EUR InStock
PRSI5305
Anti-TWA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TWA1 Antibody: TWA1 was identified through a two hybrid-associated protein screen with RanBPM. TWA1 is well conserved through evolution and is localized within the nucleus. It interacts with RanBP9 and comprises a protein complex with RanBPM and Muskelin. TWA1 was found to possess the LisH-CTLH motif which is detected in proteins involved in microtubule dynamics, cell migration, nucleokinesis and chromosome segregation. These functions overlap with functions suggested for the RanGTPase cycle. Recent findings suggested that there is an as yet uncovered function of the RanGTPase cycle.

Type:
Antigen: TWA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité