Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM120A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5307
PRSI5307EA 435 EUR InStock
PRSI5307
Anti-FAM120A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FAM120A Antibody: FAM120A (C9orf10) is a member of the constitutive coactivator of PPAR gamma family and the gene was mapped to chromosome 9q22.31. FAM120A was recently detected within the Pur-alpha-containing mRNA-protein complex in the brain. As a novel RNA-binding protein, FAM120A is a critical component of the oxidative stress-induced survival signaling. It may participate in mRNA transport in the cytoplasm. FAM120A activates src family kinases and acts as a scaffolding protein enabling src family kinases to phosphorylate and activate PI3-kinase. FAM120A protects cells from apoptosis through activation of SRKs in response to oxidative stress. Blocking of the survival signaling mediated by FAM120A, which sensitizes the cancer cells to stress-induced apoptosis, may be a novel therapeutic approach for gastric scirrhous carcinoma cells.

Type:
Antigen: FAM120A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité