Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5359
PRSI5359EA 415 EUR InStock
PRSI5359
Anti-NS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Swine H1N1 Nonstructural Protein 1 Antibody: Influenza A virus is a major public health threat, killing more than 30, 000 people per year in the USA. In early 2009, a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus (S-OIV) was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. One of the less studied proteins encoded by, but not incorporated in, the influenza virus is the nonstructural protein (NS) 1. NS1 counters cellular antiviral activities and acts as a virulence factor. It can bind to double-stranded RNA and sequester it from 2'-5'OAS, preventing the activation of the RNAse L, which normally acts to degrade RNA and prevent virus replication. NS1 also binds to and inhibits the anti-viral protein kinase PKR.

Type:
Antigen: NS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité