Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5361
PRSI5361EA 415 EUR InStock
PRSI5361
Anti-NP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein Antibody: Influenza A virus is a major public health threat, killing more than 30, 000 people per year in the USA. In early 2009, a novel swine-origin influenza A (H1N1) virus (S-OIV) was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The influenza A virus polymerase transcribes and replicates eight virion RNA (vRNA) segments, among which the nucleocapsid protein (NP), thought to control whether mRNA or cRNA is produced. The nucleoprotein (NP), which has multiple functions during the virus life cycle, possesses regions that are highly conserved among influenza A, B, and C viruses. It was recently found several NP mutations that affected the efficient incorporation of multiple viral-RNA (vRNA) segments into progeny virions even though a single vRNA segment was incorporated efficiently. This indicates that the respective conserved amino acids in NP may be critical for the assembly and/or incorporation of sets of eight vRNA segments.

Type:
Antigen: NP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité