Seasonal H1N1 nucleocapsid peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
5361P
PRSI5361PEA 122 EUR InStock
PRSI5361P
Seasonal H1N1 nucleocapsid peptide
Protéines et Peptides
Seasonal H1N1 Nucleocapsid Protein peptide is meant to be used as a positive control in ELISA applications to detect Seasonal Influenza A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité