Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5365
PRSI5365EA 435 EUR InStock
PRSI5365
Anti-JMJD1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD1A Antibody: The jumonji domain containing 1A protein (JMJD1A) was originally discovered as a testes specific gene, but has been found to be expressed in numerous tissues. JMJD1A is a histone demethylase and specifically demethylates mono- and dimethyl-H3K9. It has also been found to be a novel interaction partner with ER71, a transcription factor expressed in the testes of adult mice and during embryogenesis. JMJD1A is also a downstream gene of STAT3, a protein that has been found to be important in the maintenance of mouse embryonic stem (mES) cells, and decreased JMJD1A expression correlated with the differentiation of cultured mES cells following the removal of the cytokine LIF. These findings suggest that JMJD1A might be a critical signaling molecule underlying the maintenance of pluripotency in embryonic stem cells. At least two isoforms of JMJD1A are known to exist.

Type:
Antigen: JMJD1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité