Human JMJD1A peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5365P
PRSI5365PEA 122 EUR InStock
PRSI5365P
Human JMJD1A peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
JMJD1A peptide is used for blocking the activity of JMJD1A antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité