Human JMJD1B Peptide (20 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
5369P
PRSI5369PEA 122 EUR InStock
PRSI5369P
Human JMJD1B Peptide (20 aa in the center)
Protéines et Peptides
JMJD1B peptide is used for blocking the activity of JMJD1B antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité