Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5373
PRSI5373EA 435 EUR InStock
PRSI5373
Anti-JMJD2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD2A Antibody: Members of the Jumonji domain 2 (JMJD2) family contain a JmjN domain, a JmjC domain, a JD2H domain, two TUDOR domains, and two PHD-type zinc fingers. The first member of this group, JMJD2A, is widely expressed in human tissues and cell lines and functions as a trimethylation-specific demethylase, converting specific trimethylated histone residues to the dimethylated form, and as a transcriptional repressor. JMJD2A can also form a complex with the androgen receptor (AR), a transcription factor that is pivotal for the development of prostate cancer. Overexpression of JMJD2A stimulates AR function and this stimulation is dependent on JMJD2A catalytic activity, suggesting that JMJD2A might be a critical protein with roles in cell proliferation and oncogenesis.

Type:
Antigen: JMJD2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité