Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5383
PRSI5383EA 435 EUR InStock
PRSI5383
Anti-JMJD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD6 Antibody: The jumonji domain-containing protein (JMJD) family is defined by the presence of the JmjC domain that is observed in several diverse species. JMJD6 was initially identified as a membrane protein that participates in phagocytosis but recent studies have shown that it has other functions when it is expressed in the cytosol and nucleus. JMJD6 is thought to play important roles in regulation of development and differentiation as knockdown experiments in mice resulted in neonatal lethality with severe defects in the morphology of numerous organs. JMJD6 also can catalyze the lysyl-hydroxylation of U2AF65, a protein involved with RNA splicing, suggesting that some of the functions attributed to JMJD6 may be due to its regulatory activity of RNA splicing.

Type:
Antigen: JMJD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité