Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-JMJD7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5385
PRSI5385EA 435 EUR InStock
PRSI5385
Anti-JMJD7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
JMJD7 Antibody: The jumonji domain-containing protein (JMJD) family is defined by the presence of the JmjC domain that is observed in several diverse species. While several JMJD proteins have been identified as being involved in chromatin regulation, histone demethylation and development, the function of JMJD7 has not been identified. JMJD7 was initially thought to be a novel splice form of the phospholipase PLA2G4B which is located downstream of JMJD7 as most tissues express a read-through transcript of the two genes.

Type:
Antigen: JMJD7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité