Human JMJD8 Peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5387P
PRSI5387PEA 122 EUR InStock
PRSI5387P
Human JMJD8 Peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
JMJD8 peptide is used for blocking the activity of JMJD8 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité