Human RIPK1 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
5389P
PRSI5389PEA 105 EUR InStock
PRSI5389P
Human RIPK1 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
RIPK1 peptide is used for blocking the activity of RIPK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité