Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGTR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
5391
PRSI5391EA 435 EUR InStock
PRSI5391
Anti-AGTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AGTR1 Antibody: Angiotensin II is a potent vasopressor hormone and a primary regulator of aldosterone secretion that acts through at least two types of receptors, AGTR1 and AGTR2. It is an important effector controlling blood pressure and volume in the cardiovascular system and plays a major role in the development of the mammalian kidney and urinary tract. AGTR1, the type 1 receptor, is thought to mediate the major cardiovascular effects of angiotensin II and may play a role in the generation of reperfusion arrhythmias following restoration of blood flow to ischemic or infarcted myocardium. AGTR1 has recently been found to regulate the differentiation of bone marrow-derived monocyte lineage progenitors from hematopoietic stem cells, indicating the diversity of the roles of AGTR1.

Type:
Antigen: AGTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité